missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ephrin-B2 Antibody, Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 407.00
Specifications
| Antigen | Ephrin-B2 |
|---|---|
| Dilution | ELISA |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Janelia Fluor 549 |
| Form | Purified |
Description
Ephrin-B2 Polyclonal antibody specifically detects Ephrin-B2 in Rat samples. It is validated for ELISASpecifications
| Ephrin-B2 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| 50mM Sodium Borate | |
| 1948 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| ELISA | |
| Janelia Fluor 549 | |
| Rabbit | |
| Neuroscience, Signal Transduction | |
| ephrin B2, EPLG5, Htk-L, HTKL, LERK5 | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Rat Ephrin-B2 (Accession#: NP_001100798.1; Met1-Ala229). | |
| Primary |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts