Learn More
Ephrin-B2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-99653-100ul
 View more versions of this product
Product Code. 18629185
  • € 326.00 / 100µL
Description
Ephrin-B2 Polyclonal antibody specifically detects Ephrin-B2 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Ephrin-B2
Polyclonal
ELISA 1:5000-1:10000
ephrin B2, EPLG5, Htk-L, HTKL, LERK5
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Ephrin-B2 (Accession#: NP_004084.1; Met1-Ala229)
100 μg
Neuroscience, Signal Transduction
1948
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
ELISA
Unconjugated
0.2 um filtered solution in PBS
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
Primary
Human
Purified
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt