missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Epimedin A1, MedChemExpress
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 mg
10 mg
missing translation for 'unitSize'
10mg
5mg
Beschreibung
Epimedin A1 is a flavonoid extracted from Herba Epimedii which is one of commonly used Chinese medicines.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Epimedin A1 |
| CAS | 140147-77-9 |
| Color | Light Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C39H50O20 |
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | Hexandraside F |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (119.22 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OC2=CC(O)=C(C(C(O[C@H]3[C@H](O)[C@H](O[C@@]4([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O4)[C@@H](O)[C@H](C)O3)=C(C5=CC=C(OC)C=C5)O6)=O)C6=C2C/C=C(C)/C)O[C@@H]1CO |
| Molecular Weight (g/mol) | 838.8 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur