Learn More
Epithelia (colonic) Antibody (PR 4D1), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NB100-2689F
Artikelnummer. 18032754
  • € 527.00 / 0.10mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Epithelia (colonic) Monoclonal specifically detects Epithelia (colonic) in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Epithelia (colonic)
Monoclonal
FITC
PBS with 0.05% Sodium Azide
MUC1
Mucosal scrapings and membrane preparations from normal colorectal epithelium and possibly booster inoculations with the colon carcinoma cell line HT29.
0.1 mL
Cancer, Cellular Markers, Extracellular Matrix
4582
Human
Purified
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
PR 4D1
Immunohistochemistry
Breast carcinoma-associated antigen DF3, Carcinoma-associated mucin, CD227, CD227 antigen, DF3 antigen, EMA, episialin, H23 antigen, H23AG, KL-6, MAM6, MUC-1, MUC1/ZD, mucin 1, cell surface associated, mucin 1, transmembrane, mucin-1, Peanut-reactive urinary mucin, PEMMUC-1/SEC, PEMT, Polymorphic epithelial mucin, PUMMUC-1/X, tumor associated epithelial mucin, Tumor-associated epithelial membrane antigen, Tumor-associated mucin
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
This antibody has wide reactivity with GI tract, and reacts with a high MW glycoprotein in human colonic mucus, epithelial cells and cell membranes.
Store at 4C in the dark.
IgG1
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt