Learn More
Eppendorf™ ep dubbelfilter T.I.P.S.™ SealMax-filterpipetpunten
Punten met vloeistof-blokkerende technologie bieden extra bescherming tegen overpipettering
Merk:  Eppendorf™ 0030077857
Overige gegevens : Gewicht : 2.02288kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15250785
  • € 177.00 / 960 stuks
Op voorraad 12
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Sterile tips made of polyethylene
  • White and violet filter layers in the tip retain aerosols and biomolecules
  • Purple filter layer blocks liquids, binds aerosols and does not allow any liquid to pass through
  • Hydrophobic white layer repels drops, splashes and binds aerosols
  • Free of PCR inhibiting additives
  • Provide protection against contamination of pipet and sample
  • Color coded tip boxes simplify matching pipetes with their tips
PCR and microbiology procedures
Specificatie
Specificatie
Rack
Filtered
Blauw
76 mm
50 tot 1000 μl
Steriel
Polyethyleen