Learn More
EPS15R Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 280.00 - € 624.00
Specifications
Antigen EPS15R
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Host Species Rabbit
View More Specs
Produkte 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
18215892
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-56664
100 μL
€ 624.00
100µL
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
18691107
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-56664-25ul
25 μL
€ 280.00
25µL
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
EPS15R Polyclonal specifically detects EPS15R in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
Spezifikation
EPS15R
Polyclonal
Rabbit
Human
epidermal growth factor receptor pathway substrate 15-like 1, epidermal growth factor receptor substrate 15-like 1, epidermal growth factor receptor substrate EPS15R, EPS15R, Eps15-related protein
EPS15L1
IgG
Affinity Purified
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
RUO
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
58513
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:PVSQLGSADFPEAPDPFQPLGADSGDPFQSKKGFGDPFSGKDPFVPSSAAKPSKASASGFADFTS
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt