Learn More
EQTN Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
€ 280.00 - € 572.00
Especificaciones
Antigen C9orf11
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Host Species Rabbit
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
18461172
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP1-90869-25ul
25 μL
€ 280.00
25µL
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18281558
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP1-90869
0.1 mL
€ 572.00
0.10mL
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Descripción
Descripción
EQTN Polyclonal specifically detects EQTN in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
C9orf11
Polyclonal
Rabbit
Human
acrosome formation associated factor, acrosome formation-associated factor, AFAF, C9orf11, chromosome 9 open reading frame 11, equatorin, equatorin, sperm acrosome associated, SPACA8
EQTN
IgG
Affinity Purified
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Unconjugated
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
54586
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:SCESQYSVNPELATMSYFHPSEGVSDTSFSKSAESSTFLGTTSSDMRRSGTRTSESKIMTDIISIGSDNEMHENDESVTR
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
For Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado