Learn More
ER-beta1 Mouse, Clone: ERb455, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  EnquireBio 2100-MSM1-P1
Product Code. 15919967
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 573.00
    € 478.00 / 100µg
    Save € 95.00
    16% Off
Specifications
ER-beta1
Predominantly nuclear
ERb455
Unconjugated
NP_001428
Mouse
53-59kDa
Protein A/G Purified
RUO
2100
IgG2a
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide
ESR2
C-terminus fragment of recombinant human estrogen receptor beta protein
MCF-7 Cells. Ovarian, Breast, Bladder, Gastric or Salivary carcinoma
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Promotions
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.