Learn More
Novus Biologicals™ ErbB3/Her3 Antibody (patritumab-MMAE) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals™ NBP3-28484-1mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 30048661
  • € 920.00 / 1mg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
ErbB3/Her3 Monoclonal antibody specifically detects ErbB3/Her3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
ErbB3/Her3
Monoclonal
Unconjugated
P21860
Human
Protein A purified
RUO
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
IgG1
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
patritumab-MMAE
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
c-erbB3, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, ErbB-3, erbB3-S, HER3c-erbB-3, LCCS2, lethal congenital contracture syndrome 2, MDA-BF-1, MGC88033, p180-ErbB3, p45-sErbB3, p85-sErbB3, Proto-oncogene-like protein c-ErbB-3, receptor tyrosine-protein kinase erbB-3, Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER3, v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 3 (avian)
ERBB3/ HER3
1 mg
Cancer, Phospho Specific, Protein Kinase, Tumor Suppressors
2065
Human
Purified
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado