Learn More
Alfa Aesar™ Erbium powder, -40 mesh, 99.9% (REO)
Merk:  Alfa Aesar™ 044169.14
Overige gegevens : CAS : 7440-52-0 Gewicht : 0.02500kg Transport : UN number : 3089 Chem class : 1 Pack group : II
Aantal 25g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401967
  • € 466.00 / 25 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 26-03-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
Erbium powder
7440-52-0
MFCD00010987
UN3089
Specificatie
Erbium powder
Air & Moisture Sensitive
25g
Powder
(REO)
UN3089
−40 Mesh
Gray
7440-52-0
99.9%
MFCD00010987