Learn More
ERG Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 369.00 - € 593.00
Specifications
Antigen ERG
Dilution Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18164969
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-38555
0.1 mL
€ 593.00
0.10mL
View alternative products
Save Up to 
»
18696685
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-38555-25ul
25 μL
€ 369.00
25µL
View alternative products
Save Up to 
»
Descripción
Descripción
ERG Polyclonal specifically detects ERG in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
ERG
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Human
P11308
2078
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: HYLRETPLPHLTSDDVDKALQNSPRLMHARNTDLPYEPPRRSAWTGHGHPTPQSKAAQPSPSTVPKTEDQRPQ
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Polyclonal
Rabbit
Cancer
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
transcriptional regulator ERG, 10ets-related, erg-3, p55, TMPRSS2-ERG prostate cancer specific, transcriptional regulator ERG, Transforming protein ERG, v-ets erythroblastosis virus E26 oncogene homolog (avian), v-ets erythroblastosis virus E26 oncogene like, v-ets erythroblastosis virus E26 oncogene like (avian)
ERG
IgG
Affinity Purified
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado