missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ERK2 Antibody (OTI6E5), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-71233AF350
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ERK2 Monoclonal specifically detects ERK2 in Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
Spécification
| ERK2 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 350 | |
| 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide | |
| MAPK1 | |
| Full length recombinant protein of human ERK2 (NP_620407) produced in HEK293T cells. | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey | |
| IgG1 |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| OTI6E5 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| EC 2.7.11, EC 2.7.11.24, ERK, ERK-2, ERK2MAP kinase isoform p42, ERT1, Extracellular signal-regulated kinase 2, MAP kinase 1, MAP kinase 2, MAPK 1, MAPK2, mitogen-activated protein kinase 1, Mitogen-activated protein kinase 2, p38, p40, p41, p41mapk, p42-MAPK, P42MAPK, PRKM1MAPK 2, PRKM2, protein tyrosine kinase ERK2 | |
| Mouse | |
| 0.1 mL | |
| 5594 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu