missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ERK3/MAPK6 Antibody (OTI5E1), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-71242CL1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ERK3/MAPK6 Monoclonal antibody specifically detects ERK3/MAPK6 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Spezifikation
| ERK3/MAPK6 | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| DKFZp686F03189, EC 2.7.11, EC 2.7.11.24, ERK-3, ERK3p97-MAPK, Extracellular signal-regulated kinase 3, extracellular signal-regulated kinase, p97, HsT17250, MAP kinase 6, MAP kinase isoform p97, MAPK 6, mitogen-activated protein kinase 6, p97MAPK, PRKM6, protein kinase, mitogen-activated 5, protein kinase, mitogen-activated 6 | |
| Recombinant protein expressed in E.coli corresponding to amino acids 345-721 of human ERK3 | |
| 0.1 mL | |
| Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Hypoxia, Phospho Specific, Signal Transduction, Stem Cell Markers | |
| 5597 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2a |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| OTI5E1 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur