Learn More
ERO1LB Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 145.00 - € 410.00
Specifications
Antigen ERO1LB
Concentration 0.45 mg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
16858394
View Documents
Proteintech
18312-1-AP-20UL
20 μL
€ 145.00
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
16848394
View Documents
Proteintech
18312-1-AP-150UL
150 μL
€ 410.00
150µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
This antibody has no cross reaction to ERO1L.
ERO1LB is essential oxidoreductase that oxidizes proteins in the endoplasmic reticulum to produce disulfide bonds. ERO1LB acts by oxidizing directly P4HB/PDI isomerase through a direct disulfide exchange. ERO1LB does not act as a direct oxidant of folding substrate, but relies on P4HB/PDI to transfer oxidizing equivalent.
Specifications
Specifications
ERO1LB
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
Q86YB8
364755, 56605, 67475
Peptide
Primary
-20°C
ERO1B
0.45 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ERO1 L beta, ERO1 like beta (S. cerevisiae), ERO1 like protein beta, ERO1LB, Oxidoreductin 1 L beta
Ero1b, Ero1lb
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.