Läs mer
Invitrogen™ ERP27 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA558868
Produktkod. 15736741
  • € 524.00 / 100µL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
Immunogen sequence: ILVDSGMKEN GKVISFFKLK ESQLPALAIY QTLDDEWDTL PTAEVSVEHV QNFCDGFLSG KLLKENRESE GKTPKV Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 66%, Rat - 57%.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
ERP27
Polyclonal
Unconjugated
ERP27
C12orf46; endoplasmic reticulum protein 27; endoplasmic reticulum protein 27 kDa; endoplasmic reticulum resident protein 27; ER protein 27; ERP27; Inactive protein disulfide-isomerase 27; PDIA8; protein disulfide isomerase family A, member 8; UNQ781/PRO1575
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
121506
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.3 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q96DN0
ERP27
Recombinant protein corresponding to Human ERP27. Recombinant protein control fragment (Product #RP-97752).
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.