missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ERP44 Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-97000V
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ERP44 Polyclonal specifically detects ERP44 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
Spécification
| ERP44 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot, ELISA | |
| endoplasmic reticulum protein 44, endoplasmic reticulum resident protein 44 kDa, ER protein 44, ERp44, KIAA0573endoplasmic reticulum resident protein 44, PDIA10, protein disulfide isomerase family A, member 10, thioredoxin domain containing 4 (endoplasmic reticulum), Thioredoxin domain-containing protein 4, TXNDC4 | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant ERP44 (NP_055866.1; Met1-Asp402). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA | |
| DyLight 405 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 23071 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu