Learn More
Novus Biologicals™ Erythropoietin R Antibody (Abbott patent anti-EPO Receptor) - Humanized, IgG2SA, Novus Biologicals™
Shop All Bio Techne ProductsBeskrivelse
Erythropoietin R Monoclonal antibody specifically detects Erythropoietin R in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | Erythropoietin R |
| Applications | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | Abbott patent anti-EPO Receptor |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) |
| Gene Accession No. | P19235 |
| Gene Alias | EPO-R, erythropoietin receptor, MGC138358 |
| Host Species | Human |
| Immunogen | EPOR |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?