Learn More
Escitalopram N-Oxide, Mikromol™
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Unit Size:
100mg
Description
Escitalopram N-Oxide
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Escitalopram N-Oxide |
| CAS | 917482-45-2 |
| Analyte or Component Names | Escitalopram N-Oxide |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C20 H21 F N2 O2 |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (1S)-1-[3-(Dimethyloxidoamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dhydro-5-isobenzofurancarbonitrile, Escitalopram N-Oxide, (S)-Citalopram N-Oxide, Escitalopram Oxalate Impurity H as (S)-Enantiomer, Escitalopram Impurity H as (S)-Enantiomer |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H21FN2O2/c1-23(2,24)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-25-20/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3/t20-/m0/s1 |
| SMILES | C[N+](C)([O-])CCC[C@]1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3 |
| IUPAC Name | 3-[(1S)-5-cyano-1-(4-fluorophenyl)-3H-2-benzofuran-1-yl]-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto