Learn More
ESRP2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 3 publications
Brand:  Novus Biologicals NBP2-13972-25ul
 View more versions of this product
Product Code. 18448911
  • € 407.00 / 25µL
Description
ESRP2 Polyclonal specifically detects ESRP2 in Human, Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
ESRP2
Polyclonal
Western Blot 0.04-0.4 ug/mL, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
epithelial splicing regulatory protein 2, FLJ21918, FLJ22248, RBM35BRNA-binding protein 35B, RNA binding motif protein 35A, RNA binding motif protein 35B, RNA-binding motif protein 35B
Rabbit
Affinity Purified
RUO
80004
Human, Zebrafish
IgG
Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
ESRP2
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the amino acids: EFHMQHPSTCPARDLTVATMAQGLGLETDATEDDFGVWEVKTMVAVILHLLKEPSSQLFSKPEVIKQKYETGPCSKADVVDSETVV
25ul
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only