Learn More
ETEA Antibody, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody has been used in 2 publications
Marca:  Novus Biologicals NB100-1296
Codice prodotto. 18036845
  • € 506.00 / 0.10mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
ETEA Polyclonal specifically detects ETEA in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Peptide ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
ETEA
Polyclonal
Unconjugated
Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide
B17.2L, ETEAFAS-associated factor 2, expressed in T-cells and eosinophils in atopic dermatitis, Fas associated factor family member 2, KIAA0887UBX domain protein 3B, MMTN, NDUNDUFA12L, UBX domain containing 8, UBX domain-containing protein 3B, UBX domain-containing protein 8, UBXD8, UBXN3BProtein ETEA
Goat
Affinity Purified
RUO
23197
Human
IgG
Western Blot, ELISA
0.5 mg/mL
Western Blot 0.3 - 1 ug/ml, Peptide ELISA Detection limit 1:16000
NP_055428.
FAF2
Peptide with sequence C-HTEVLFVQDLTDE corresponding to C-Terminus according to NP_055428.1.
0.1 mg
Primary
Expected from sequence similarity: Mouse, Rat, Dog and Cow.
Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only