Learn More
Alfa Aesar™ Ethanethiol, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ 022585.AP
Overige gegevens : CAS : 75-08-1 Gewicht : 0.00050kg Transport : UN number : 2363 Chem class : 3 Pack group : I
Aantal 500mL
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401097
  • € 51.40 / 500 ml
Op voorraad 2
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
Ethanethiol
CH3CH2SH
UN2363
14,3726
75-08-1
MFCD00004887
773638
Ethyl mercaptan
Specificatie
Ethanethiol
75-08-1
97%
CH3CH2SH
UN2363
14,3726
Soluble in alcohol, ether, water
CCS
1.4310
6343
35°C
Colorless
500mL
62.13
Liquid
C2H6S
MFCD00004887
773638
Ethyl mercaptan
DNJIEGIFACGWOD-UHFFFAOYSA-N
ethanethiol
62.13
0.84g/mL
−148°C
Unpleasant
−48° (−55°F)