Learn More
Alfa Aesar™ Ethyl 2-acetylisonicotinate, 96%
Merk:  Alfa Aesar™ H36911.06
Overige gegevens : CAS : 25028-32-4 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447717
  • € 233.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 05-04-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
25028-32-4
193.202
LUMZQFHOBXCXOR-UHFFFAOYSA-N
55265486
CCOC(=O)C1=CC(=NC=C1)C(=O)C
C10H11NO3
MFCD11042531
ethyl 2-acetylisonicotinate, 2-acetyl-4-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, pyac32, 2-acetyl-isonicotinic acid ethyl ester, 2-acetylpyridine-4-carboxylic acid ethyl ester
ethyl 2-acetylpyridine-4-carboxylate
Specificatie
Ethyl 2-acetylisonicotinate
52°C to 55°C
25028-32-4
MFCD11042531
LUMZQFHOBXCXOR-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-acetylpyridine-4-carboxylate
55265486
Fused Solid
Cream
5g
C10H11NO3
ethyl 2-acetylisonicotinate, 2-acetyl-4-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, pyac32, 2-acetyl-isonicotinic acid ethyl ester, 2-acetylpyridine-4-carboxylic acid ethyl ester
CCOC(=O)C1=CC(=NC=C1)C(=O)C
193.202
193.2
96%