Learn More
Alfa Aesar™ Ethyl 2-amidinoacetate hydrochloride, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H64288.03
Overige gegevens : CAS : 57508-48-2 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401419
  • € 25.20 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 07-02-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Applications
It is used as a pharmaceutical intermediate.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
Ethyl 2-amidinoacetate hydrochloride
166.6
3694030
57508-48-2
MFCD06797615
Ethyl 3-amino-3-iminopropionate hydrochloride; 3-Amino-3-iminopropionic acid ethyl ester hydrochloride
Specificatie
Ethyl 2-amidinoacetate hydrochloride
1g
Solid
166.6
3694030
105° to 108°C
57508-48-2
95%
MFCD06797615
Ethyl 3-amino-3-iminopropionate hydrochloride; 3-Amino-3-iminopropionic acid ethyl ester hydrochloride