Learn More
Ethyl 2-aminobenzoate, 99%, Acros Organics
€ 35.50 - € 135.40
Chemische identificatiekenmerken
CAS 87-25-2
Moleculaire formule C9H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 165.192
MDL-nummer MFCD00007711
InChI Key TWLLPUMZVVGILS-UHFFFAOYSA-N
Synoniem ethyl anthranilate, ethyl o-aminobenzoate, anthranilic acid, ethyl ester, 2-aminobenzoic acid ethyl ester, 2-carboethoxyaniline, o-ethoxycarbonyl aniline, benzoic acid, 2-amino-, ethyl ester, ethylanthranilate, benzoic acid, o-amino-, ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl aniline
PubChem CID 6877
IUPAC Name ethyl 2-aminobenzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1N
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10226420 Bekijk documenten Acros Organics
222231000
100g Glass bottle € 35.50
100 gram Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 10-02-2020
Toevoegen aan winkelmandje
10002830 Bekijk documenten Acros Organics
222235000
500g Glass bottle € 135.40
500 gram Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Op voorraad 1
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
87-25-2
165.192
TWLLPUMZVVGILS-UHFFFAOYSA-N
6877
CCOC(=O)C1=CC=CC=C1N
C9H11NO2
MFCD00007711
ethyl anthranilate, ethyl o-aminobenzoate, anthranilic acid, ethyl ester, 2-aminobenzoic acid ethyl ester, 2-carboethoxyaniline, o-ethoxycarbonyl aniline, benzoic acid, 2-amino-, ethyl ester, ethylanthranilate, benzoic acid, o-amino-, ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl aniline
ethyl 2-aminobenzoate
Specificatie
Ethyl 2-aminobenzoate
Authentic
1.5630 to 1.5650 (20°C, 589nm)
100g
87-25-2
C9H11NO2
MFCD00007711
TWLLPUMZVVGILS-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-aminobenzoate
6877
Liquid
1.1170g/mL
Glass bottle
Yellow
99%
99%
H2NC6H4CO2C2H5
ethyl anthranilate, ethyl o-aminobenzoate, anthranilic acid, ethyl ester, 2-aminobenzoic acid ethyl ester, 2-carboethoxyaniline, o-ethoxycarbonyl aniline, benzoic acid, 2-amino-, ethyl ester, ethylanthranilate, benzoic acid, o-amino-, ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl aniline
CCOC(=O)C1=CC=CC=C1N
165.192
165.19
≥98.5%
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Ethyl 2-aminobenzoate
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.