Learn More
Ethyl 2-(bromomethyl)acrylate, 97%
Product Code. 15452539
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
15452539 5 g 5g
15462539 250 mg 250mg
15442539 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15452539 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H65384.06
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 17435-72-2 | C6H9BrO2 | 193.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17435-72-2
Molecular Formula C6H9BrO2
Molecular Weight (g/mol) 193.04
MDL Number MFCD00031518
InChI Key MTCMFVTVXAOHNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-bromomethyl acrylate, ethyl 2-bromomethyl prop-2-enoate, 2-bromomethyl acrylic acid ethyl ester, ethyl alpha-bromomethyl acrylate, 2-propenoic acid, 2-bromomethyl-, ethyl ester, 2-bromomethyl-acrylic acid ethyl ester, ethyl-2-bromomethylacrylate, ethyl 2-bromomethylacrylate, acmc-1bo78, ksc181c2b
PubChem CID 310620
IUPAC Name ethyl 2-(bromomethyl)prop-2-enoate
SMILES CCOC(=O)C(=C)CBr
Spezifikation
Color Colorless to Yellow
Density 1.398 g/mL
Boiling Point 38°C (0.8 mmHg)
Flash Point 81°C (178°F)
Refractive Index 1.479
Quantity 5 g
Beilstein 970108
Formula Weight 193.04
Percent Purity 97%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material Ethyl 2-(bromomethyl)acrylate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.