Learn More
Alfa Aesar™ Ethyl 3-aminopyridine-4-carboxylate, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H64188.14
Overige gegevens : CAS : 14208-83-4 Gewicht : 0.02500kg
Aantal 25g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401289
  • € 808.00 / 25 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 18-10-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
14208-83-4
166.18
BIFLTHWDFNLOTD-UHFFFAOYSA-N
2736365
CCOC(=O)C1=C(C=NC=C1)N
C8H10N2O2
MFCD03788270
3-Aminopyridine-4-carboxylic acid ethyl ester; Ethyl 3-aminoisonicotinate
ethyl 3-aminopyridine-4-carboxylate
Specificatie
Ethyl 3-aminopyridine-4-carboxylate
95%
C8H10N2O2
MFCD03788270
3-Aminopyridine-4-carboxylic acid ethyl ester; Ethyl 3-aminoisonicotinate
CCOC(=O)C1=C(C=NC=C1)N
166.18
166.18
14208-83-4
62°C to 64°C (literature)
25g
383705
BIFLTHWDFNLOTD-UHFFFAOYSA-N
ethyl 3-aminopyridine-4-carboxylate
2736365
Solid