Learn More
Ethyl 3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate, 95%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
25 g
Unit Size:
10g
1g
25g
Specifica
Specifica
| CAS Min % | 95.0 |
| Assay Percent Range | 95% |
| Quantity | 25 g |
| Synonym | ethyl 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 3-methylpyrazole-5-carboxylate, 5-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-methyl-, ethyl ester, ethyl3-methylpyrazole-5-carboxylate, 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylate, pubchem7843 |
| Formula Weight | 154.17 |
| Percent Purity | 95% |
| Chemical Name or Material | Ethyl 3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto