Learn More
Ethyl 3-nitrobenzoate, 98+%
Product Code. p-7080894
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
Product Code. 11483334
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10626.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 618-98-4 | C9H9NO4 | 195.174 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 618-98-4
Molecular Formula C9H9NO4
Molecular Weight (g/mol) 195.174
MDL Number MFCD00014702
InChI Key MKBIJCPQTPFQKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl m-nitrobenzoate, benzoic acid, 3-nitro-, ethyl ester, ethyl-m-nitrobenzoate, m-nitrobenzoic acid, ethyl ester, benzoic acid, m-nitro-, ethyl ester, acmc-20akzc, 3-nitrobenzoic acid ethyl, benzoic acid, 3-nitro-,ethyl ester, benzoic acid, m-nitro-, ethyl ester 8ci, r---2-2-diphenylphosphino phenyl-4-phenyl-2-oxazoline
PubChem CID 69261
IUPAC Name ethyl 3-nitrobenzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Specifications
Melting Point 40°C to 43°C
Boiling Point 297°C to 298°C
Quantity 25 g
Beilstein 1912880
Merck Index 14,3832
Formula Weight 195.18
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material Ethyl 3-nitrobenzoate
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.