Learn More
Alfa Aesar™ Ethyl 3-oxo-3-(2-pyridyl)propionate, 96%
Merk:  Alfa Aesar™ H64533.06
Overige gegevens : CAS : 26510-52-1 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401799
  • € 275.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 07-02-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
Ethyl 3-oxo-3-(2-pyridyl)propionate
193.2
145706
26510-52-1
MFCD00094022
3-Oxo-3-(2-pyridyl)propionic acid ethyl ester; Ethyl picolinoylacetate
Specificatie
Ethyl 3-oxo-3-(2-pyridyl)propionate
100° to 104°C (0.3mmHg)
26510-52-1
1.5160
96%
MFCD00094022
3-Oxo-3-(2-pyridyl)propionic acid ethyl ester; Ethyl picolinoylacetate
Light Sensitive
5g
1.164g/mL
Liquid
193.2
145706