Learn More
Alfa Aesar™ Ethyl 6-chloropyridine-2-carboxylate, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H61701.06
Overige gegevens : CAS : 21190-89-6 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15448268
  • € 198.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 25-06-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
21190-89-6
185.607
ORSVWYSFUABOQU-UHFFFAOYSA-N
11063114
CCOC(=O)C1=NC(=CC=C1)Cl
C8H8ClNO2
MFCD09878438
ethyl 6-chloropicolinate, ethyl 6-chloro-2-pyridinecarboxylate, 6-chloropyridine-2-carboxylic acid ethyl ester, 6-chloro-pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-pyridinecarboxylicacid, 6-chloro-, ethyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro-, ethyl ester, pubchem17513, acmc-209fib, 2-chloro-6-ethoxycarbonyl-pyridine
ethyl 6-chloropyridine-2-carboxylate
Specificatie
Ethyl 6-chloropyridine-2-carboxylate
5g
C8H8ClNO2
ethyl 6-chloropicolinate, ethyl 6-chloro-2-pyridinecarboxylate, 6-chloropyridine-2-carboxylic acid ethyl ester, 6-chloro-pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-pyridinecarboxylicacid, 6-chloro-, ethyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro-, ethyl ester, pubchem17513, acmc-209fib, 2-chloro-6-ethoxycarbonyl-pyridine
CCOC(=O)C1=NC(=CC=C1)Cl
185.607
185.61
97%
Yellow
21190-89-6
MFCD09878438
ORSVWYSFUABOQU-UHFFFAOYSA-N
ethyl 6-chloropyridine-2-carboxylate
11063114
Crystalline