Learn More
Ethyl stearate, 97%
Product Code. 10378150 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
25g
5g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10378150
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 207480250
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 111-61-5 | C20H40O2 | 312.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-61-5
Molecular Formula C20H40O2
Molecular Weight (g/mol) 312.52
MDL Number MFCD00009006
InChI Key MVLVMROFTAUDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl stearate, stearic acid ethyl ester, octadecanoic acid, ethyl ester, ethyl n-octadecanoate, stearic acid, ethyl ester, dicyclohexylammonium sulfate, unii-c64rtc734w, fema no. 3490, ethyl-stearate, ethyloctadecanoate
PubChem CID 8122
ChEBI CHEBI:84936
IUPAC Name ethyl octadecanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
Spezifikation
Melting Point 30°C to 39°C
Color White
Boiling Point 213°C to 215°C (15.0 mmHg)
Flash Point >112°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 96% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Linear Formula CH3(CH2)16CO2C2H5
Quantity 25 g
Beilstein 02, 379
Merck Index 15, 8930
Solubility Information Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone
Formula Weight 312.52
Percent Purity 97%
Physical Form Crystalline Mass
Chemical Name or Material Ethyl stearate, 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt