Learn More
Ethylenediaminetetraacetic Acid Disodium Salt Solution, 0.2M, Honeywell Fluka™
Product Code. p-7072154 Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantity:
1 L
5 L
10 L
6 x 1 L
Packaging:
Cubitainer
Poly Bottle
Unit Size:
1 L
10 L
5 L
Pack of 6
Product Code. 15674800
Brand: Honeywell-Fluka 351021L
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Volumetric, 0.2 M EDTA-Na2, for complexometry
Honeywell´s high-quality titration products cover the complete titration workflow and include:
  • Solutions for volumetric titration (acids, bases, or salts)
  • Buffers available as concentrates or ready-to-use
  • Reagents for complexometry:
    • Aminopolycarboxylic acids (EDTA/NTA analogs)
    • Masking agents
  • Indicators for volumetric and complexometric titrations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Chemical Name or Material Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution
Molecular Formula C10H14N2Na2O8
Linear Formula [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
MDL Number MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
UN Number NONH for all modes of transport
Beilstein 3822669
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
InChI Key ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC Name disodium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)azaniumyl]ethyl-(carboxylatomethyl)azaniumyl]acetate
Molecular Weight (g/mol) 336.21
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
Formula Weight 336.21g/mol
Packaging Poly Bottle
Quantity 1 L
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.