Learn More
Etosalamide, LoGiCal
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Unit Size:
10mg
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Etosalamide |
| CAS | 15302-15-5 |
| Analyte or Component Names | Etosalamide |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C11 H15 N O3 |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Ethosalamide, Benzamide, 2-(2-ethoxyethoxy)-, Benzamide, o-(2-ethoxyethoxy)-, Ethosalamide, o-(2-Ethoxyethoxy)benzamide |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H15NO3/c1-2-14-7-8-15-10-6-4-3-5-9(10)11(12)13/h3-6H,2,7-8H2,1H3,(H2,12,13) |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | CCOCCOc1ccccc1C(=O)N |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion