missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Etosalamide, LoGiCal

Product Code. 30463028
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Unit Size:
10mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 30463028

Brand: LoGiCal LGCFOR1889.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Chemical Name or Material Etosalamide
CAS 15302-15-5
Analyte or Component Names Etosalamide
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C11 H15 N O3
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym Ethosalamide, Benzamide, 2-(2-ethoxyethoxy)-, Benzamide, o-(2-ethoxyethoxy)-, Ethosalamide, o-(2-Ethoxyethoxy)benzamide
InChI Formula InChI=1S/C11H15NO3/c1-2-14-7-8-15-10-6-4-3-5-9(10)11(12)13/h3-6H,2,7-8H2,1H3,(H2,12,13)
Solution Type Neat
SMILES CCOCCOc1ccccc1C(=O)N
IUPAC Name 2-(2-ethoxyethoxy)benzamide
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 209.24
Quantity 10 mg
Formula Weight 209.1052 g/mol
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.