Learn More
EVOS™ EVOS™ 4X Objective, fluorite, LWD
Components manufactured to ensure publication-quality images
Especificaciones
For Use With (Equipment) EVOS™ digital microscope
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
RMS-threaded objectives with 45mm parfocal distance
Especificaciones
Especificaciones
EVOS™ digital microscope
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado