Learn More
Novus Biologicals™ EVPLL Recombinant Protein Antigen
Product Code. 18173550 Shop All Bio Techne Products
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Unit Size:
0.1mL
Product Code. 18173550
Brand: Novus Biologicals™ NBP194178PEP
Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: Antibody Competition
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human EVPLL. The EVPLL Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The EVPLL Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
This is a blocking peptide for NBP1-94178. This is a human recombinant protein expressed in E. coli with a N-terminal His-ABP tag and purified with IMAC chromatography.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Gene ID (Entrez) 645027
Species Human
Purification Method Chromatography
Purity >80%
Concentration 0.5mg/mL
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulation PBS and 1M Urea, pH 7.4.
For Use With (Application) Blocking/Neutralizing, Control
Gene Symbol EVPLL
Label Type Unlabeled
Molecular Weight (g/mol) 26kDa
Product Type EVPLL
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Source E.Coli
Specific Reactivity This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP1-94178. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/ml
Immunogen AETEAGLRRPVWAGHGGAGGTDRGAQHRAEGDQRPRRAAAEPGGAGCRHHPEPIPRPTEGGVVARAEPGQPVHALQGC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt