Learn More
Beschreibung
- ExoSAP-IT™ PCR Product Cleanup Reagent is used for enzymatic cleanup of amplified PCR product by hydrolyzing excess primers and nucleotides in a single step
- ExoSAP-IT-purified samples are ready for use in downstream applications such as DNA sequencing or single nucleotide polymorphism (SNP) analysis
- The reaction setup is complete with one pipetting step, which is followed by two incubations
- The first incubation digests excess primer and dephosphorylates nucleotides
- The second, high-temperature incubation inactivates the enzymes
- Adding ExoSAP-IT reagent directly to the PCR product eliminates transfer steps to tubes, wells, or columns and conserves PCR amplicons, helping reduce the chance of cross contamination
- After enzymatic cleanup with ExoSAP-IT reagent, primers and dNTPs will no longer interfere with DNA sequencing or SNP analysis.
Spezifikation
Spezifikation
| Content And Storage | Store at -5°C to -30°C. |
| Format | Kit |
| Sample Type | PCR Products |
| For Use With (Application) | PCR Purification |
| No. of Reactions | 100 Preps |
| Protein Form | Recombinant |
| Quantity | 200 μL, 100 Preps |
| Shipping Condition | Dry Ice |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?