Learn More
Exosome component 7 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 216.00 - € 326.00
Specifications
Antigen Exosome component 7
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:400
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18636652
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-97525-100ul
100 μg
€ 326.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
18607494
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-97525-50ul
50 μg
€ 216.00
50µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
Exosome component 7 Polyclonal antibody specifically detects Exosome component 7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
Exosome component 7
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
PBS (pH 7.0)
23016
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:400
Polyclonal
Purified
RUO
Human
EAP1, exosome complex exonuclease RRP42, exosome component 7Rrp42p, KIAA0116hRrp42p, p8FLJ26543, RRP42Ribosomal RNA-processing protein 42
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Exosome component 7 fragment.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato