missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Exosome component 7 Antibody (OTI1G8), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-71722MFV450
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Exosome component 7 Monoclonal antibody specifically detects Exosome component 7 in Human, Mouse, Rat, Canine, Primate, Monkey samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
| Exosome component 7 | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 450 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Canine, Primate, Monkey | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| OTI1G8 | |
| Flow Cytometry | |
| EAP1, exosome complex exonuclease RRP42, exosome component 7Rrp42p, KIAA0116hRrp42p, p8FLJ26543, RRP42Ribosomal RNA-processing protein 42 | |
| Full length human recombinant protein of human EXOSC7(NP_055819) produced in HEK293T cell. | |
| 0.1 mL | |
| Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers | |
| 23016 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur