Learn More
Exportin-5 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP1-89606-25ul
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18441301
  • € 267.00 / 25µL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Exportin-5 Polyclonal specifically detects Exportin-5 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockdown Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Exportin-5
Polyclonal
Western Blot 0.04-0.4 ug/mL, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500, Knockdown Validated
Q9HAV4
XPO5
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:ILGPLFTYLHMRLSQKWQVINQRSLLCGEDEAADENPESQEMLEEQLVRMLTREVMDLITVCCVSKKGADHSSAPPADGDDEEMMATEVTPSAMAELTDLGKCLMKHEDVCTALLITAFNSLAWKDTLSC
Affinity Purified
RUO
Primary
Specificity of human Exportin-5 antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Exp5, exportin 5, exportin-5, FLJ14239, FLJ32057, FLJ45606, KIAA1291exp5, Ran-binding protein 21, RANBP21
Rabbit
136 kDa
25 μL
Epigenetics, microRNA
57510
Human, Mouse, Rat
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only