missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EZH2/KMT6 Antibody (EZH2/2536), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-08932AF488
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
EZH2/KMT6 Monoclonal antibody specifically detects EZH2/KMT6 in Human samples. It is validated for Western Blot, Protein Array
Specifica
| EZH2/KMT6 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 488 | |
| EC 2.1.1, EC 2.1.1.43, enhancer of zeste (Drosophila) homolog 2, enhancer of zeste 2, Enhancer of zeste homolog 2, enhancer of zeste homolog 2 (Drosophila), ENX1, ENX-1KMT6EZH1KMT6A, histone-lysine N-methyltransferase EZH2, Lysine N-methyltransferase 6, MGC9169 | |
| Recombinant full-length human EZH2/KMT6 protein (Uniprot: Q15910) | |
| 100 μg | |
| Breast Cancer, Cancer, Chromatin Research, Prostate Cancer | |
| 2146 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a κ |
| Western Blot, Protein Array | |
| EZH2/2536 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto