missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EZH2/KMT6 Antibody (EZH2/2536), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-08932AF532
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
EZH2/KMT6 Monoclonal antibody specifically detects EZH2/KMT6 in Human samples. It is validated for Western Blot, Protein Array
Spécification
| EZH2/KMT6 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 532 | |
| EC 2.1.1, EC 2.1.1.43, enhancer of zeste (Drosophila) homolog 2, enhancer of zeste 2, Enhancer of zeste homolog 2, enhancer of zeste homolog 2 (Drosophila), ENX1, ENX-1KMT6EZH1KMT6A, histone-lysine N-methyltransferase EZH2, Lysine N-methyltransferase 6, MGC9169 | |
| Recombinant full-length human EZH2/KMT6 protein (Uniprot: Q15910) | |
| 100 μg | |
| Breast Cancer, Cancer, Chromatin Research, Prostate Cancer | |
| 2146 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a κ |
| Western Blot, Protein Array | |
| EZH2/2536 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu