Learn More
Beschreibung
- With calibration certificate
- Traceability Certificate: Delivered with a Calibration Certificate in accordance with ISO/IEC 17025 requirements
- Weight Calibration Performed by Robots: State-of-the-art robot technology minimizes errors and increases accuracy
- Weight with knob design have an adjusting cavity, which simplifies weight adjustment without the need for specialized equipment
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Test Weight |
| Material | Stainless Steel |
| Case Material | Plastic |
| Weight (Metric) | 1 g |
| Density | 7950 (± 140) kg/m3 |
| Shape | Knob with Adjusting Cavity |
| Includes | With certificate |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?