Learn More
FABP6 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Beskrivning
FABP6 Polyclonal antibody specifically detects FABP6 in Human samples. It is validated for ELISA
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | FABP6 |
| Applications | ELISA |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | CoraFluor 1 |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | fatty acid binding protein 6, ileal, Fatty acid-binding protein 6, gastrotropin, I-15PIntestinal 15 kDa protein, I-BABPIntestinal bile acid-binding protein, I-BALB, I-BAP, ILBP3, ILBPGT, ileal bile acid binding protein, ILLBPIleal lipid-binding protein, illeal lipid-binding protein |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human FABP6 (Accession#: AAH22489.1; Met 1-Ala 128) |
| Purification Method | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?