Learn More
FAF1 Antibody (OTI10D1), PerCP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-71679PCP
Product Code. 30037191
  • € 740.00 / 0.10mL
Description
FAF1 Monoclonal antibody specifically detects FAF1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
FAF1
Monoclonal
PerCP
PBS
Mouse
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Western Blot, Immunohistochemistry
OTI10D1
Western Blot, Immunohistochemistry
CGI-03, Fas (TNFRSF6) associated factor 1, HFAF1s, TNFRSF6-associated factor 1, UBX domain protein 3A, UBX domain-containing protein 12, UBX domain-containing protein 3A, UBXD12FLJ37524, UBXN3AhFAF1FAS-associated factor 1
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 415-650 of human FAF1 (NP_008982) produced in E.coli.
0.1 mL
Apoptosis, Cancer
11124
Store at 4C in the dark.
IgG1
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato