Learn More
FAHD2A Mouse anti-Human, Clone: OTI9D4, lyophilized, TrueMAB™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies CF500944
Encompass_Preferred
Product Code. 17620991
  • € 726.00 / 100µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO
May have hydrolase activity.
Tekniske data
Tekniske data
FAHD2A
Monoclonal
Unconjugated
FAHD2A
CGI-105
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
51011
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
OTI9D4
PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
Q96GK7
FAHD2A
Full length human recombit protein of human FAHD2A produced in HEK293T cell.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG2b
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.