Learn More
Invitrogen™ FAIM Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA529200
Code produit. 13473327
  • € 516.00 / 100µL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Recommended positive controls: 293T, A431, H1299, HeLa, HepG2, Molt-4, Raji, mouse brain. Predicted reactivity: Mouse (89%), Rat (90%), Xenopus laevis (86%), Pig (93%), Rhesus Monkey (96%), Bovine (92%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
Plays a role as an inducible effector molecule that mediates Fas resistance produced by surface Ig engagement in B cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
FAIM
Polyclonal
Unconjugated
FAIM
Faim; FAIM 1; FAIM1; Fas apoptotic inhibitory molecule; fas apoptotic inhibitory molecule 1; rFAIM
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
23873, 55179
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q9NVQ4, Q9WUD8
FAIM
Full length human FAIM1 Recombinant protein.
100 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato