Learn More
FAIM3 Antibody (992338) [Biotin], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB9494B
Product Code. 18612364
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 664.00
    € 627.90 / 0.10mL
    Save € 36.10
    5% Off
Description
FAIM3 Monoclonal antibody specifically detects FAIM3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
FAIM3
Monoclonal
Biotin
PBS
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
992338
Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Fas apoptotic inhibitory molecule 3, Fc mu receptor, FCMR, immunoglobulin mu Fc receptor, Regulator of Fas-induced apoptosis Toso, TOSOIgM Fc receptor
Human embryonic kidney cell line HEK293-derived recombinant human Fc mu R/FAIM3, Arg18-Gly251, Accession # O60667
0.1 mL
Apoptosis
9214
Store at 4°C in the dark.
IgG2b
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt