Learn More
FAM12A Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 280.00 - € 624.00
Specifications
Antigen FAM12A
Dilution Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18460282
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-13945-25ul
25ul
€ 280.00
25µL
View alternative products
Save Up to 
»
18019967
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-13945
0.1 mL
€ 624.00
0.10mL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
FAM12A Polyclonal specifically detects FAM12A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifications
Specifications
FAM12A
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
10876
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the amino acids: KEALKGKSFHMFIYSLWFKIQRACINEKGSDRYRNAYVWAPGALKVLECHWEKYNNRYTESRSFS
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Polyclonal
Rabbit
Human
EP3A, epididymal protein 3A, epididymal secretory protein E3-alpha, epididymis-specific 3 alpha, FAM12AMGC119615, family with sequence similarity 12, member A, HE3Aepididymal secretory protein E3 alpha, HE3-alpha, HE3ALPHA, human epididymis-specific 3 alpha, Human epididymis-specific protein 3-alpha, MGC119614
EDDM3A
IgG
Affinity Purified
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt