missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FAM151A Antibody, Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-97555JF549
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
FAM151A Polyclonal specifically detects FAM151A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifica
| FAM151A | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| C1orf179, chromosome 1 open reading frame 179, family with sequence similarity 151, member A, hyporthetical protein MGC27169, hypothetical protein LOC338094, MGC27169 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human FAM151A fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Janelia Fluor 549 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity-purified | |
| RUO | |
| 338094 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto