Läs mer
Läs mer
Beskrivning
FAM171A2 is a protein coding gene.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | FAM171A2 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.22 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| Gene | FAM171A2 |
| Gene Accession No. | A2A699, A8MVW0 |
| Gene Alias | FAM171A2, Protein FAM171A2 |
| Gene Symbols | FAM171A2 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?